Läs mer
Tryptaminhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10635402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10635402 100 g Glasflaska 100g
10327380 5 g Glasflaska 5g
10193010 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10635402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157981000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 343-94-2 | C10H12N2·HCl | 196.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 343-94-2
Molekylformel C10H12N2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 196.68
MDL-nummer MFCD00012682
InChI-nyckel KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl indole hydrochloride, 2-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, monohydrochloride, tryptamine monohydrochloride, tryptaminehydrochloride, ccris 4419, indole-3-ethylamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indole monohydrochloride, beta-indole-ethylamine hydrochloride
PubChem CID 67652
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)etanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptamine hydrochloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt 253°C to 255°C
Färg Beige till Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 22, I, 636
Merck Index 14, 9796
Löslighetsinformation Solubility in water: 64g/L (20°C)
Formel vikt 196.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tryptamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.