Läs mer
Tryptamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tryptamine hydrochloride |
| CAS | 343-94-2 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethanamine HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.677 |
| Formel vikt | 196.0767 |