Läs mer
Tryptamine hydrochloride, TRC
Produktkod. 30450156
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30450156 500 mg
1 options
Produktkod. 30450156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT894603500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptamine hydrochloride
CAS 343-94-2
Molekylformel C10 H12 N2 . H Cl
Kvantitet 500 mg
Synonym 1H-Indole-3-ethanamine HCl
InChI formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
LEDER Cl.NCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 196.677
Formel vikt 196.0767