Läs mer
Tryptamin, TRC
Produktkod. 17982135
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982135 10 g
17931825 50 g
17962355 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89460010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-54-1
Molekylformel C10 H12 N2
Molekylvikt (g/mol) 160.22
Synonym Indole, 3-(2-aminoethyl)- (8CI), 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethylamine, 2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indole, 3-(2-Aminoethyl)indole, 3-Indoleethanamine, 3-Indoleethylamine, NSC 165212, Tryptamin, Tryptamine, β-(3-Indolyl)ethylamine, 1H-Indole-3-ethanamine
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)etanamin
LEDER NCCc1c[nH]c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Formel vikt 160.1
Procent renhet >95%