Läs mer
Tryptanthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tryptanthrin |
| CAS | 13220-57-0 |
| Molekylformel | C15H8N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione, Couroupitine A, NSC 349447, TryptanthrinTryptanthrine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H |
| LEDER | O=C1N2C(=Nc3ccccc13)C(=O)c4ccccc24 |
| IUPAC-namn | indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.24 |
| Formel vikt | 248.0586 |