Läs mer
Thermo Scientific™ Tryptiska matsmältningssatser
Produktkod. 10688274 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Matsmältnings- och guanidineringssats
Tryptic Digestion Kit
Kvantitet:
150 reaktioner
90 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
90 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10688274 Tryptic Digestion Kit 150 reaktioner 1 uppsättning
10371264 Matsmältnings- och guanidineringssats 90 reaktioner 90 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10688274 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89871
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra peptidnedbrytningskvaliteten och känsligheten vid MS-detektion med hjälp av dessa Thermo Scientific digestivkit för effektiv och reproducerbar beredning av peptiddigester.
Noggrann identifiering och analys av proteiner är en central komponent i proteomiska strategier för att studera cellulära funktioner och processer. Med hjälp av masspektrometri kan proteiner och relevanta posttranslationella modifieringar identifieras exakt, men metoden är starkt beroende av kvaliteten på provberedningen. Thermo Scientific Pierce Digestion Kit tillhandahåller enzymer och reagens för effektiv, reproducerbar digestion och guanidinering för att förbättra jonisering av peptidfragment.
Provberedning är ett av de mest varierande och tidskrävande stegen i analys av proteiner med MS, och kvaliteten och reproducerbarheten av provuttag och förberedelse påverkar resultaten avsevärt. Ibland krävs ytterligare steg för att förbättra provkvaliteten, inklusive nedbrytning och återvinning av peptidfragment från SDS-PAGE-geler, eller peptidguanidinering för att förbättra sekvenstäckningen. Varje kit har optimerats för att producera högkvalitativa peptiddigester för pålitlig proteomisk analys med hjälp av masspektrometri.
Pierce Tryptisk nedbrytning och guanidineringskit i lösningen
Pierce In-Solution Tryptic Digestion and Guanidination Kit tillhandahåller en optimerad procedur och reagenser för cirka 90 nedbrytningar, var och en innehållande 0,025 till 10 μg protein.
  • Fullständig nedbrytning—av trypsin bryter helt ner protein som varierar från 0,025 till 10 μg (∼90 reaktioner)
  • Specifik—guanidineringsreaktion ger liten eller ingen N-terminal modifiering
  • Praktiskt—kit innehåller reagenser för matsmältning, reduktion, alkylering och guanidinering
  • Effektivt—protein kan brytas ner och guanidineras på en enda dag
Trypsin klyver specifikt peptidbindningar på karboxylsidan av arginin- och lysinrester. Signalerna från de arginininnehållande peptiderna är generellt starkare, tack vare den mer basiska sidokedjan. För att öka den övergripande joniseringen omvandlar guanidinering lysiner till homoargininer och är specifikt för lysinaminet, men kan ske minimalt vid aminen i peptidens N-terminal. Denna derivatisering leder till en ökning av intensiteten hos de lysininnehållande peptiderna och förbättrad sekvenstäckning totalt sett.
Pierce In-Gel tryptisk matsmältningssats
Pierce In-Gel Tryptic Digestion Kit tillhandahåller en komplett uppsättning reagenser för att utföra cirka 150 nedbrytningar på kolloidala coomassie- eller fluorescerande färgfärgade proteinband. Kitet inkluderar modifierat gristrypsin, avfärgningsbuffertar, reduktionsreagenser, alkyleringsreagenser och matsmältningsbuffertar, tillsammans med detaljerade och enkla instruktioner.
  • Complete—inkluderar alla nödvändiga reagenser för gelavfärgning, reduktion, alkylering och tryptisk nedbrytning av proteiner
  • Robusta—optimerade procedurer och reagenser ger tillförlitliga nedbrytningar och datagenerering med ett brett spektrum av förhållanden
  • Specifikt—innehåller starkt renat och modifierat MS-grad trypsin utan chymotryptisk aktivitet och minimal autolytisk aktivitet
Två viktiga provförberedelsesteg är fullständig nedbrytning av proteiner till peptider samt efterföljande koncentration och sanering av peptider för masspektrometrianalys. Pierce In-Gel Tryptic Digestion Kit utför det första av dessa steg för proteinprover utvunna från gelskivor. Pierce C-18 Spin Columns and Tips utför det andra steget för att rengöra provet så att det är MS-klart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Tryptic Digestion Kit
Innehåll och lagring Förvara Pierce Trypsin Protease, MS Grade vid mottagandet vid -°20 C i en frostfri frys. Förvara alla andra komponenter vid 4 °C. Produkten levereras på gelförpackning. Se Viktig produktinformation för ytterligare lagrings- och hanteringsinformation för varje komponent vid mottagandet.
Utgångsmaterial Geler, Proteinprover, Celllysat
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Formatera Kit
Arbetsflödessteg Protein Digestion
Kvantitet 150 reaktioner