Läs mer
Thermo Scientific™ Tryptiska matsmältningssatser
Produktkod. p-7225607 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Matsmältnings- och guanidineringssats
Tryptic Digestion Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
90 reaktioner
Produktkod. 10688274
Brand: Thermo Scientific™ 89871
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra peptidsmältningskvaliteten och känsligheten för MS-detektering med hjälp av thesw Thermo Scientific Digestion Kit för effektiv och reproducerbar beredning av peptidsmältning.
Noggrann identifiering och analys av proteiner är en central komponent i proteomiska strategier för att studera cellulära funktioner och processer. Med hjälp av masspektrometri kan proteiner och relevanta posttranslationella modifieringar identifieras exakt, men metoden är starkt beroende av kvaliteten på provberedningen. Thermo Scientific Pierce Digestion Kit tillhandahåller enzymer och reagens för effektiv, reproducerbar digestion och guanidinering för att förbättra jonisering av peptidfragment.
Provberedning är ett av de mest varierande och tidskrävande stegen i analysen av proteiner av MS, och kvaliteten och reproducerbarheten av provextraktion och beredning påverkar resultaten avsevärt. Ibland krävs ytterligare steg för att förbättra provkvaliteten, inklusive nedbrytning och återvinning av peptidfragment från SDS-PAGE-geler, eller peptidguanidinering för att förbättra sekvenstäckningen. Varje kit har optimerats för att producera högkvalitativa peptidsmältningar för pålitlig proteomikanalys med hjälp av masspektrometri.
Pierce In-Solution Tryptic Digestion and Guanidination Kit
Pierce In-Solution Tryptic Digestion and Guanidination Kit tillhandahåller en optimerad procedur och reagenser för cirka 90 digestioner, var och en innehåller 0,025 till 10μ g protein.
Fullständig matsmältning —trypsin smälter helt protein från 0,025 till 10μ g (∼ 90 reaktioner)
Specifik —guanidineringsreaktion ger liten eller ingen N-terminal modifiering
Bekvämt —kit innehåller reagenser för nedbrytning, reduktion, alkylering och guanidinering
Effektivt —protein kan smältas och guanidineras på en enda dag
Trypsin klyver specifikt peptidbindningar på karboxylsidan av arginin- och lysinrester. Signalerna från de arginininnehållande peptiderna är i allmänhet starkare, på grund av den mer grundläggande sidokedjan. För att förbättra den totala joniseringen omvandlar guanidinering lysiner till homoargininer och är specifik för aminen i lysin, men kan förekomma minimalt vid aminen i peptidens N-terminal. Denna derivatisering leder till en ökning av intensiteten hos de lysininnehållande peptiderna och förbättrad sekvenstäckning totalt sett.
Pierce In-Gel Tryptic Digestion Kit
Pierce In-Gel Tryptic Digestion Kit tillhandahåller en komplett uppsättning reagenser för att utföra cirka 150 digestioner på kolloidala Coomassie- eller fluorescerande färgämnesfärgade proteinband. Satsen innehåller modifierat svintrypsin, avfärgningsbuffertar, reduktionsreagenser, alkyleringsreagenser och matsmältningsbuffertar, tillsammans med detaljerade och enkla instruktioner.
Komplett —innehåller alla nödvändiga reagenser för gelavfärgning, reduktion, alkylering och tryptisk nedbrytning av proteiner
Robust —optimerad procedur och reagens ger tillförlitlig smältning och datagenerering med ett brett spektrum av förhållanden
Specifik —innehåller mycket renat och modifierat trypsin av MS-kvalitet utan kymotryptisk aktivitet och minimal autolytisk aktivitet
Två viktiga provberedningssteg är den fullständiga nedbrytningen av proteiner till peptider och efterföljande koncentration och sanering av peptider för masspektrometrianalys. Pierce In-Gel Tryptic Digestion Kit utför det första av dessa steg för proteinprover extraherade från gelskivor. Pierce C-18 Spin Columns and Tips utför det andra steget för att städa upp provet för att vara MS-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Tryptic Digestion Kit
Innehåll och lagring Förvara Pierce Trypsin Protease, MS Grade vid mottagandet vid -°20 C i en frostfri frys. Förvara alla andra komponenter vid 4 °C. Produkten levereras på gelförpackning. Se Viktig produktinformation för ytterligare lagrings- och hanteringsinformation för varje komponent vid mottagandet.
Utgångsmaterial Geler, Proteinprover, Celllysat
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Formatera Kit
Arbetsflödessteg Protein Digestion
Kvantitet 150 reaktioner