Läs mer
BD Trypticase™ Sojaagar
Produktkod. 11860842
Change view
Produkttyp:
Agarplattan
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11860842 Agarplattan Paket med 120
1 options
Produktkod. 11860842 Leverantör BD Leverantörsnummer 254086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 SEK
    2024.18 SEK / Paket med 120
    Save 215.82 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Förpläterade, färdiga aseptiska medier stödjer tillväxten av en mängd olika bakterier och svampar. BD Trypticase™ Sojaagar levereras i steril 90mm Stacker™ tallrikar, förpackade med 10 tallrikar per hylsa.
BD Trypticase™ Sojaagar är ett medium för allmänt bruk som stödjer tillväxten av icke kräsna och måttligt kräsna mikroorganismer.
  • Formel (per 1L renat vatten):
    • 15 g bukspottkörtelsmältning av kasein
    • 5 g bukspottkörtelsmältning av sojaböna
    • 5 g natriumklorid (NaCl)
    • 15 g agar
  • Kasein och sojapeptoner levererar organiskt kväve, aminosyror och längre kedjade peptider
  • Natriumklorid upprätthåller den osmotiska jämvikten
  • Rekommenderas inte för primär isolering av mikroorganismer från kliniska prover
  • Kan användas för subkultivering av bakteriestammar isolerade från kliniska prover för att erhålla rena kulturer
  • Kan även användas för ytterligare differentiering och identifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara tallrikarna mörkt vid 2-°8 C, i originalförpackning tills strax före användning
Produkttyp Agarplattan
Inkluderar 90 mm Stacker™ tallrikar
Antal per förpackning 10 tallrikar/hylsa
Förpackningstyp Ärmlindning
Kvantitet 120 tallrikar
Diameter (metrisk) 90 mm plattor