Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Bile X-Glukuronid (TBX) Medium
Beskrivning
Upptäcka och räkna upp Escherichia coli i livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Typtone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium. TBX Medium bygger på hastigheten, tillförlitligheten och återhämtningen från frusna prover och detektering av dåliga laktosfermentorer som erbjuds av den ursprungliga Tryptone Bile Agar 1,2 , med tillägg av ett kromogent medel, X-glukuronid, som detekterar glukuronidasaktivitet: ett enzym som visat sig vara mycket specifikt för Escherichia coli3 . Den frigjorda kromoforen i TBX Medium är olöslig och ackumuleras i cellen, vilket gör färgade målkolonier lätta att identifiera
De flesta Escherichia coli- stammar kan skiljas från andra koliformer genom närvaron av enzymet glukuronidas. Emellertid är cirka 3 till 4 % av Escherichia coli glukuronidasnegativa, särskilt Escherichia coli O157-stammar 4 .
Kromogenen i TBX Medium är 5-bromo-4-klor-3-indolyl-beta-D-glukuronid (X-glukuronid) och målsöks av glukuronidas. Escherichia coli -celler kan absorbera detta komplex intakt och intracellulärt glukuronidas delar upp bindningen mellan kromoforen och glukuroniden. Den frigjorda kromoforen är färgad och byggs upp i cellerna, vilket gör att Escherichia coli -kolonier färgas blå/grön.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Medietyp | TBX Medium |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |