Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Bile X-Glukuronid (TBX) Medium
Beskrivning
Upptäcka och räkna upp Escherichia coli i livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Typtone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium. TBX Medium bygger på hastigheten, tillförlitligheten och återhämtningen från frusna prover och detektering av dåliga laktosfermentorer som erbjuds av den ursprungliga Tryptone Bile Agar 1,2 , med tillägg av ett kromogent medel, X-glukuronid, som detekterar glukuronidasaktivitet: ett enzym som visat sig vara mycket specifikt för Escherichia coli3 . Den frigjorda kromoforen i TBX Medium är olöslig och ackumuleras i cellen, vilket gör färgade målkolonier lätta att identifiera
De flesta Escherichia coli- stammar kan skiljas från andra koliformer genom närvaron av enzymet glukuronidas. Emellertid är cirka 3 till 4 % av Escherichia coli glukuronidasnegativa, särskilt Escherichia coli O157-stammar 4 .
Kromogenen i TBX Medium är 5-bromo-4-klor-3-indolyl-beta-D-glukuronid (X-glukuronid) och målsöks av glukuronidas. Escherichia coli -celler kan absorbera detta komplex intakt och intracellulärt glukuronidas delar upp bindningen mellan kromoforen och glukuroniden. Den frigjorda kromoforen är färgad och byggs upp i cellerna, vilket gör att Escherichia coli -kolonier färgas blå/grön.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Elfenben, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | TBX Medium |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll volym | 17 mL |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |