Läs mer
Melford Trypton, kapslar
Produktkod. 30018897
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018897 500 g
30018896 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018897 Leverantör Melford Leverantörsnummer T60061500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Varje kapsel innehåller 1 g trypton.
Varje kapsel innehåller 1 g trypton. Bekvämt och lätt att använda - tillsätt helt enkelt önskat antal föruppmätta kapslar enligt formulering som bereds utan vägning eller mätning.
Specifikationer
Kvalitet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 500 g