Läs mer
Melford Trypton, granulerad
Produktkod. 30018900
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018900 500 g
30018899 2 kg
30018901 5 kg
30018898 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018900 Leverantör Melford Leverantörsnummer T60065500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pankreatisk smältning av kasein.
Pankreatisk smältning av kasein. Materialet är speciellt granulerat för att minska damm och öka lösligheten.
Ingredienser:
Totalt kväve (TN): ~12,7 %
Aminokväve (AN): ~3,7 %
AN/TN-förhållande: 0,26
Natriumklorid: ~0,4 %
Tryptofan: 1,0
pH (1 % lösning): ~7,3 %
Specifikationer
Kvalitet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 500 g