Läs mer
Melford Trypton, pulver
Produktkod. 30018895
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018895 5 kg
30018892 10 kg
30018893 2 kg
30018894 500 g
30018891 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018895 Leverantör Melford Leverantörsnummer T600605000.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pankreatisk smältning av kasein som används för att komplettera media vid odling av anaeroba bakterier.
Pankreatisk smältning av kasein som används för att komplettera media vid odling av anaeroba bakterier.
pH (1% lösning): 7,3.
Ingredienser:
Molecular Biology GradeTotal Nitrogen (TN): ~12,7%
Aminokväve (AN): ~3,7 %
AN/TN-förhållande: 0,26
Natriumklorid: ~0,4 %
Tryptofan: ~1,0
Specifikationer
Kvalitet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 5 kg