Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor, kontaktplatta
Produktkod. 11934172
Change view
Beskrivning:
Trypton sojaagar med disinhibitor kontaktplatta
Formatera:
55 mm kontaktplatta
Kvantitet:
2 x 10 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Beskrivning Formatera Kvantitet Förpackningsstorlek
11934172 Trypton sojaagar med disinhibitor kontaktplatta 55 mm kontaktplatta 2 x 10 tallrikar Paket med 10
1 options
Produktkod. 11934172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5024C
 Begränsad artikel
I lager
Prova ytor utan ansträngning efter rengöring och desinfektion med en TSA Kontaktplatta med disinhibitorer för att neutralisera ytdesinfektionsmedel och hjälpa till med återhämtning av mikroorganismer.
Prova ytor utan ansträngning efter rengöring och desinfektion med Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor kontaktplattor, innehållande lecitin och polysorbat 80, för att neutralisera ytdesinfektionsmedel och hjälpa till med återhämtning av mikroorganismer.
Förhindra agar från att falla ur fatet med Thermo Scientific Kontaktplattor, som har en kupolformad botten. GripFit™ Tekniken gör tallrikarna lätta att hantera och säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen, samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning. Ett inre lager på basen av plattan är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser. Enkel stapling ger mer stabilitet under hantering och transport och ventilationen minskar för att förhindra att plattorna torkar ut.
Våra kontaktplattor tillverkas med hjälp av en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje platta. Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma den mikrobiella renheten av ytområden och hjälper till att kontrollera osynliga faror i samband med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Testad i enlighet med BP/EP/JP/USP.
Färg Elfenben, genomskinlig
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Trypton sojaagar med disinhibitor kontaktplatta
Formatera 55 mm kontaktplatta
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 13,5 g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 2 x 10 tallrikar