Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Sojabuljong (Sojabönkasein Digest Medium EP/USP/BP/JP) (Dehydrerad)
Beskrivning
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Broth EP/USP/BP/JP (Dehydrerad). Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aeroba och anaeroba. Det specificeras i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Använd tryptone sojabuljong för att stödja den frodiga tillväxten av många kräsna organismer, utan tillsats av serum, samtidigt som du överensstämmer med formuleringarna som beskrivs i olika internationella farmakopéer.
- Lämplig för tubutspädningsmetod för antibiotikakänslighetstestning
- Rekommenderas i USP för återvinning av organismer efter steriliseringsprocesser 4
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Trypton sojabuljong (Sojabönkasein smält medium USP ) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 5 kg |
| Avkastning | För 167,0L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning