Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Sojabuljong (Sojabönkasein Digest Medium EP/USP/BP/JP) (Dehydrerad)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11409658
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409658 2.5 kg 2.5kg
10525943 500 g 500g
10535943 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409658 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0129R
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Odla en mängd olika mikroorganismer med detta generella medium som innehåller två peptoner.
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Broth EP/USP/BP/JP (Dehydrerad). Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aeroba och anaeroba. Det specificeras i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Använd tryptone sojabuljong för att stödja den frodiga tillväxten av många kräsna organismer, utan tillsats av serum, samtidigt som den överensstämmer med formuleringarna som beskrivs i olika internationella farmakopéer.
  • Lämplig för tubutspädningsmetod för antibiotikakänslighetstestning
  • Rekommenderas i USP för återvinning av organismer efter steriliseringsprocesser 4
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Trypton sojabuljong (Sojabönkasein smält medium USP )
Form Pulver
Medietyp Tryptonsojabuljong
Produkttyp Näringsbuljong
Kvantitet 2.5 kg
Avkastning För 83,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning