Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Sojabuljong (Sojabönkasein Digest Medium EP/USP/BP/JP) (Dehydrerad)
Descrizione
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Broth EP/USP/BP/JP (Dehydrerad). Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aeroba och anaeroba. Det specificeras i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Använd tryptone sojabuljong för att stödja den frodiga tillväxten av många kräsna organismer, utan tillsats av serum, samtidigt som den överensstämmer med formuleringarna som beskrivs i olika internationella farmakopéer.
- Lämplig för tubutspädningsmetod för antibiotikakänslighetstestning
- Rekommenderas i USP för återvinning av organismer efter steriliseringsprocesser 4
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Trypton sojabuljong (Sojabönkasein smält medium USP ) |
| Form | Pulver |
| Medietyp | Tryptonsojabuljong |
| Produkttyp | Näringsbuljong |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Avkastning | För 83,5L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.