Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar (Kasein Soya Bean Digest Agar)
Produktkod. 10649824
Change view
Medietyp:
Trypton sojaagar
Fyll volym:
17 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Medietyp Fyll volym Förpackningsstorlek
10649824 Trypton sojaagar 17 mL Paket med 10
10758123 Trypton sojaagar 25 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10649824 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5012A
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Odla en mängd olika mikroorganismer med allmänt syfte Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar preparerade mediaplattor.
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Trypton sojaagar. Ett agarmedium för allmänt ändamål, innehållande två peptoner, Tryptone Soya Agar kommer att stödja tillväxten av både aeroba och anaeroba ämnen, varvid de senare odlas antingen i djupa kulturer eller genom inkubation under anaeroba förhållanden. Trypton Soya Agar rekommenderas som referensmedium vid testning av selektiva medier för att mäta graden av hämning.
Trypton Soya Agar, även känd som Casein Soya Bean Digest Agar, är ett allmänt medium specificerat i farmakopéer och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer. Produkten är testad enligt farmakopén och används främst som referensmedium vid testning av selektiva medier.
  • Har den bekvämlighet som förberedd media är färdig att använda
  • Kan användas som blodagarbas
  • Rekommenderas som referensmedium för testning av selektiva medier
  • Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Formatera 90 mm monoplate
Medietyp Trypton sojaagar
Produkttyp Agarplattan
Fyll volym 17 mL
Kvantitet 10/Pk.