Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton sojaagar kontaktplatta
Beskrivning
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton sojaagar kontaktplatta. Mediet för allmänna ändamål, som innehåller två peptoner, stödjer tillväxten av många olika organismer. Den är lämplig för odling av både aerober och anaerober. Mediet överensstämmer med formuleringarna i den internationella farmakopén 1,2,3,4
Utför enkel ytprovtagning med den lätthanterliga Tryptone Soya Agar Contact Plate.
- Lätt att hantera: kupolformat bottenformat för enkel ytprovtagning.
- Konsekventa prestanda: slät, jämn agaryta säkerställd genom specialiserad tillverkningsprocess.
- Lätt att stapla ger mer stabilitet under hantering och transport.
- Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Förhindra agar från att falla ur fatet med Thermo Scientific Kontaktplattor, som har en kupolformad botten. GripFit™ Tekniken gör tallrikar lätta att hantera och säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen, samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning. Ett inre lager på basen av plattan är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser. Enkel stapling ger mer stabilitet under hantering och transport och ventilationen minskar för att förhindra att plattorna torkar ut.
Våra kontaktplattor tillverkas med hjälp av en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje platta. Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma den mikrobiella renheten av ytområden och hjälper till att kontrollera osynliga faror i samband med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm, klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Beskrivning | Trypton sojaagar kontaktplattor |
| Formatera | 55 mm kontaktplatta |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 13,5 g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |