Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar med Disinhibitor PLUS kontaktplatta
Beskrivning
Prova ytor utan ansträngning för miljöövervakning efter rengöring och desinfektion med Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med Disinhibitor PLUS kontaktplattor, innehållande lecitin, polysorbat 80, natriumtiosulfat och Tween 80 för att neutralisera ytdesinfektionsmedel och hjälpa till med återhämtning av mikroorganismer. Tillsatsen av natriumtiosulfat är i linje med internationella farmakopékrav.
- Säker: kupolformad botten förhindrar agar från att falla ur skålen
- Lätt att hantera: GripFit™ teknologin säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning
- Enkel tolkning av resultat: det inre lagret på plattans bas är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, vilket gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser
- Lätt att stapla: ger mer stabilitet under hantering och transport, och ventilationen minskar för att förhindra att tallrikar torkar ut
- Konsekvent: tillverkad med en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje tallrik
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Testad i enlighet med BP/EP/JP/USP. |
| Färg | Elfenben, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | TSA med Disinhibitor PLUS |
| Formatera | 55 mm kontaktplatta |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll volym | 13 mL |
| Fyll vikt | 13,5 g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Visa mer |