Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar med Disinhibitor PLUS Triple Wrap Bestrålad kontaktplatta
Produktkod. 10610985
Beskrivning:
TSA med Disinhibitor PLUS TWI kontaktplatta
Kvantitet:
2 x 10/Pk.
Fyll volym:
13 mL
Produktkod. 10610985
Brand: Thermo Scientific™ PO5171D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Prova ytor utan ansträngning efter rengöring och desinfektion: fyra desinhibitorer (inklusive natriumtiosulfat) neutraliserar ytdesinfektionsmedel och hjälper till med återhämtning av mikroorganismer.
Prova ytor utan ansträngning för miljöövervakning efter rengöring och desinfektion med Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor PLUS trippelbestrålade (TWI) kontaktplattor, innehållande lecitin, polysorbat 80, natriumtiosulfat och Tween 80 för att neutralisera ytdesinfektionsmedel och hjälpa till med återhämtning av mikroorganismer. Tillsatsen av natriumtiosulfat är i linje med internationella farmakopékrav.
Effektivisera miljöövervakning av renrumsmiljöer med Thermo Scientific™ Trypton sojaagar med disinhibitor PLUS trippelbestrålade (TWI) kontaktplattor för ytprovtagning.
  • Säker: kupolformad botten förhindrar agar från att falla ur skålen.
  • Lätt att hantera:GripFit™ teknologin säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning.
  • Enkel tolkning av resultat: Det inre lagret på plattans bas är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, vilket gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser.
  • Lätt –att stapla: ger mer stabilitet under hantering och transport, och ventilationen minskar för att förhindra att tallrikar torkar ut.
  • Konsekvent: tillverkad med en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje tallrik.
Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma den mikrobiella renheten av ytområden och hjälper till att kontrollera osynliga faror i samband med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 25 °C
Beskrivning TSA med Disinhibitor PLUS TWI kontaktplatta
Produkttyp Agarplatta
Fyll volym 13 mL
Kvantitet 2 x 10/Pk.
Endast för laboratoriebruk.