Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydrerad)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10483983
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10483983 5 kg 5kg
10137562 500 g 500g
11973752 2.5 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10483983 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0131T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10340.00 SEK
    9724.03 SEK / 5kg
    Save 615.97 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla en mängd olika mikroorganismer med detta generella medium som specificeras i internationella farmakopéer.
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Trypton sojaagar (uttorkad). Tryptone Soya Agar är ett agarmedium för allmänt ändamål som innehåller två peptoner och stödjer tillväxten av både aeroba och anaeroba ämnen, varvid de senare odlas antingen i djupa kulturer eller genom inkubation under anaeroba förhållanden. Trypton Soya Agar rekommenderas som referensmedium vid testning av selektiva medier för att mäta graden av hämning 1 .
Trypton Soya Agar, även känt som Casein Soya Bean Digest Agar, är ett allmänt medium specificerat i farmakopéer och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer. Produkten testas enligt farmakopéa2, 3, 4, 5 och används främst som referensmedium vid testning av selektiva medier.
  • Rekommenderas som referensmedium för testning av selektiva medier
  • Följer formuleringar som beskrivs i den internationella farmakopén
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Trypton Soya Agar
Kvantitet 5 kg
Endast för laboratorieoratorieanvändning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.