Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydrerad)
Beskrivning
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Trypton sojaagar (uttorkad). Tryptone Soya Agar är ett agarmedium för allmänt ändamål som innehåller två peptoner och stödjer tillväxten av både aeroba och anaeroba ämnen, varvid de senare odlas antingen i djupa kulturer eller genom inkubation under anaeroba förhållanden. Trypton Soya Agar rekommenderas som referensmedium vid testning av selektiva medier för att mäta graden av hämning 1 .
Trypton Soya Agar, även känd som Casein Soya Bean Digest Agar, är ett allmänt medium specificerat i farmakopé och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer. Rekommenderas som referensmedium för testning av selektiva medier. Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i den internationella farmakopén 2,3,4,5 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Trypton sojaagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trypton Soya Agar |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Avkastning | För 62,5L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning