Läs mer
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydrated)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200112237
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
5kg
Produktkod. 10483983
Brand: Thermo Scientific™ CM0131T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Odla en mängd olika mikroorganismer med detta generella medium som specificeras i internationella farmakopéer.
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Trypton sojaagar (uttorkad). Tryptone Soya Agar är ett agarmedium för allmänt ändamål som innehåller två peptoner och stödjer tillväxten av både aeroba och anaeroba ämnen, varvid de senare odlas antingen i djupa kulturer eller genom inkubation under anaeroba förhållanden. Trypton Soya Agar rekommenderas som referensmedium vid testning av selektiva medier för att mäta graden av hämning 1 .
Tryptone Soya Agar, also known as Casein Soya Bean Digest Agar, is a general purpose medium specified in pharmacopoeia and food testing methods for the growth of a wide variety of organisms. The product is tested to the pharmacopoeia2, 3, 4, 5 and is mainly used as reference medium when testing selective media.
  • Recommended as a reference medium for testing selective media
  • Conforms to formulations detailed in the International pharmacopoeia
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Powder
Produkttyp Agar
Kvantitet 5 kg
Endast för laboratorieoratorieanvändning