Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar Bestrålad Triple Wrap Kontaktplatta
Produktkod. 11913732
Produktkod. 11913732 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO0262D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 SEK
    300.96 SEK / Paket med 10
    Save 19.04 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför enkel ytprovtagning i de mest reglerade miljöerna med denna trippellindade bestrålade kontaktplatta.
Utför enkel ytprovtagning i de mest reglerade miljöerna med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Soya Agar Bestrålad Triple Wrap Kontaktplatta. Trypton Soya Agar är ett allmänt medium som innehåller två peptoner. Den stöder tillväxten av många olika organismer och är lämplig för odling av både aeroba och anaeroba organismer.
Effektivisera miljöövervakning av renrumsmiljöer med Tryptone Soya Agar Bestrålad Triple Wrap Contact Plate.
  • Säker: kupolformad botten förhindrar agar från att falla ur skålen
  • Lätt att hantera: GripFit™ teknologin säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning
  • Enkel tolkning av resultat: det inre lagret på plattans bas är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, vilket gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser
  • Lätt att stapla: ger mer stabilitet under hantering och transport, och ventilationen minskar för att förhindra att tallrikar torkar ut
  • Konsekvent: tillverkad med en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje tallrik
  • Minskad risk för kontaminering: skyddande skikt förbättrar fuktkontrollen genom att införliva nya element som tillåter passage och absorption av överskottsfukt, vilket minskar risken för kontaminering
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Trypton Soya Agar Triple Wrap bestrålad kontaktplatta
Formatera 55 mm kontaktplatta
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 13,5 g± 5 %
Förpackningstyp Triple Wrapped - Bestrålad
Kvantitet 10/Pk.