Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton sojaagar bestrålad (trippel omslag) tallrik
Formatera:
140mm Plate
90 mm plåt
Färg:
Elfenben, genomskinlig
Halm, klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Beschreibung
Upplev renrumsförtroende på nästa nivå med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton sojaagar bestrålad platta. Trypton Soya Agar stöder tillväxten av många olika organismer.
Perform effortless environmental monitoring with Tryptone Soya Agar Irradiated (Triple Wrap) Plate.
- Sterile: plates are irradiated and triple wrapped in a transparent packaging.
- Consistent: automated manufacturing procedures ensure a smooth, evenly distributed layer of agar on each plate.
- Optimized: products undergo quantitative quality control testing, using a low dose inoculum to ensure optimum performance.
- Ready-to-use: convinince of prepared media.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Halm, klart |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Tryptone Soya Agar Irradiated Triple Wrap |
| Formatera | 140mm Plate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 88.0g – 95.0g |
| Förpackningstyp | Triple Wrapped - Bestrålad |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur