Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar + TWEEN / lecitin55 kontaktplatta
Beskrivning
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton sojaagar med TWEEN/lecitin 55 bestrålad trippel omslagskontaktplatta. Mediet för allmänna ändamål, som innehåller två peptoner, stödjer tillväxten av många olika organismer. Den är lämplig för odling av både aerober och anaerober. På grund av närvaron av TWEEN 80 och lecitin kan mediet användas som mikrobiell testagar för att testa kvartära ammoniumföreningar 1 . Mediet överensstämmer med formuleringarna som beskrivs i internationella farmakopéer.
Effektivisera miljöövervakning av renrumsmiljöer med Tryptone Soya Agar med TWEEN/Lecithin 55 Bestrålad Triple Wrap Contact Plate.
- Säker: kupolformad botten förhindrar agar från att falla ur skålen
- Lätt att hantera: GripFit™ teknologin säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning
- Enkel tolkning av resultat: det inre lagret på plattans bas är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, vilket gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser
- Lätt att stapla: ger mer stabilitet under hantering och transport, och ventilationen minskar för att förhindra att tallrikar torkar ut
- Konsekvent: tillverkad med en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje tallrik
- Minskad risk för kontaminering: Skyddsskikt förbättrar fuktkontrollen genom att införliva nya element som tillåter passage och absorption av överskottsfukt, vilket minskar risken för kontaminering
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm, klart |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Trypton Soya Agar + TWEEN / lecitin55 kontaktplatta |
| Formatera | 55 mm kontaktplatta |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 13,5 g± 5 % |
| Förpackningstyp | Triple Wrapped - Bestrålad |
| Kvantitet | 10/Pk. |