Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar, TWI, Deep Fill
Produktkod. 12942638
Change view
Beskrivning:
Trypton sojaagar (TWI, djupfyllning)
Kvantitet:
1 x 10 tallrikar
Fyll volym:
23 mL
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Fyll volym
12942638 Trypton sojaagar (TWI, djupfyllning) 1 x 10 tallrikar 23 mL
1 options
Produktkod. 12942638 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO0821B
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Övervaka aseptiska processer inom tillverkning av renrum eller isolatorer, särskilt inom (bio)farmaindustrin, med djupfyllningsplattor för allmänt bruk med trippel omslag.
Övervaka aseptiska processer inom tillverkning av renrum eller isolatorer med Thermo Scientific™ Trypton Soya Agar (TWI, Deep Fill). Ett agarmedium för allmänt ändamål, innehållande två peptoner, Trypton Soya Agar (TWI, Deep Fill) kommer att stödja tillväxten av en mängd olika organismer. Den är lämplig för odling av både aerober och anaerober.
90 mm Tryptone Soya Agar (TWI, Deep Fill) plattor är designade för passiva och aktiva luftprovtagningstillämpningar. Det högkvalitativa odlingsmediet stödjer totalt antal aeroba mikrobiella, koliforma bakterier och antal jäst/mögel i angivna rena områden.
  • Steril: plattorna är bestrålade och trippelförpackade i transparent förpackning
  • Konsekvent: automatiserade tillverkningsprocedurer säkerställer ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje tallrik
  • Optimerad: produkter genomgår kvantitativ kvalitetskontrolltestning, med hjälp av en lågdos inokulum för att säkerställa optimal prestanda
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 25 °C
Beskrivning Trypton sojaagar (TWI, djupfyllning)
Formatera 90 mm monoplate
Produkttyp Agarplattan
Fyll volym 23 mL
Kvantitet 1 x 10 tallrikar