Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptonsojabuljong (flaskad)
Produktkod. 12786959
Change view
Fyll vikt:
10,01 till 0,3 g
10.0g + 0.3g
100 till 101,5 g
100.0 - 101.5g
100.0g + 1.5 g
1000 till 1005 g
450 till 454 g
500.0 - 504.0 g
90 till 90,5 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fyll vikt Förpackningsstorlek
12786959 10.0g + 0.3g Paket med 24
15622129 100 till 101,5 g -
15632129 450 till 454 g -
12693428 100.0g + 1.5 g Paket med 10
11983112 10,01 till 0,3 g Paket med 24
12864132 90 till 90,5 g Paket med 10
12854132 100.0 - 101.5g Paket med 10
15832357 1000 till 1005 g -
13255489 500.0 - 504.0 g Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12786959 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0369E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla ett brett utbud av mikroprganismer med detta medium i praktiska färdigberedda flaskor.
Odla ett brett utbud av mikroorganismer med Thermo Scientific™ Tryptone Soya Buljong, färdigfärdig flaskmedium. Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aerober och anaerober. Den specificeras i International Pharmacopoeia1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Ta bort behovet av autoklavering och att använda praktiska, färdigfyllda och färdiga flaskor med Tryptone Soya Buljong.
  • Följer formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia.
  • Bekvämt: förfyllda flaskor är redo för omedelbar användning.
  • Enkelt: lätt att använda med minimal träning.
  • Lång hållbarhet: upp till 12 månader.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Thermo Scientific™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Tryptone Soya Broth (EP/USP) (flaska)
Formatera Flaska Flaskor
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Mikrobiologimedia
Fyll vikt 10.0g + 0.3g
Förpackningstyp Tjugofyra flaskor med smal skiljevägg, injicerbara förslutningar i en låda
Kvantitet 24/Pk.