Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptonsojabuljong (flaskad)
Beskrivning
Odla ett brett utbud av mikroorganismer med Thermo Scientific™ Tryptone Soya Buljong, färdigfärdig flaskmedium. Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aerober och anaerober. Den specificeras i International Pharmacopoeia1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Ta bort behovet av autoklavering och att använda praktiska, färdigfyllda och färdiga flaskor med Tryptone Soya Buljong.
- Följer formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia.
- Bekvämt: förfyllda flaskor är redo för omedelbar användning.
- Enkelt: lätt att använda med minimal träning.
- Lång hållbarhet: upp till 12 månader.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Thermo Scientific™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | ARTG |
| Certifikat och efterlevnad | EP/USP |
| Färg | Halm, klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Ursprungsland | Storbritannien |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Medietyp | Förberedd media |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll vikt | 100.0 - 101.5g |
| För användning med (applikation) | Allmänt flaskmaterial |
| Visa mer |