Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton sojabuljong (på flaska)
Beskrivning
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Bouillon färdigberedd flaska medium. Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aeroba och anaeroba. Det specificeras i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
- Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
- Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
- Simple: easy to use with minimum training.
- Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Innehåll och lagring | 2°C to 25°C |
| Formatera | 125 mL sirop bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Fyll vikt | 90 to 90.5 g |
| Förpackningstyp | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Kvantitet | 10/Pk. |