Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptonsojabuljong (flaskad)
Beskrivning
Odla ett brett utbud av mikroorganismer med Thermo Scientific™ Tryptone Soya Buljong, färdigfärdig flaskmedium. Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aerober och anaerober. Den specificeras i International Pharmacopoeia1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Ta bort behovet av autoklavering och att använda praktiska, färdigfyllda och färdiga flaskor med Tryptone Soya Buljong.
- Följer formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia.
- Bekvämt: förfyllda flaskor är redo för omedelbar användning.
- Enkelt: lätt att använda med minimal träning.
- Lång hållbarhet: upp till 12 månader.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Thermo Scientific™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm, klart |
| Form | Vätska |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Buljongtub |
| Sterilitet | Sterila |
| Målorganismklass | Bakterier |
| Testtyp | Mikrobiell detektion |
| Fyll vikt | 500.0 - 504.0 g |
| Kvantitet | 10 x 500 mL |