Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton sojabuljong (på flaska)
Produktkod. p-7114483
Fyll vikt:
10.01 to 0.3 g
10.0g + 0.3g
100 to 101.5 g
100.0 - 101.5g
100.0g + 1.5 g
1000 to 1005 g
500.0 - 504.0 g
90 to 90.5 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Produktkod. 15622129
Brand: Thermo Scientific™ BO0282M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla ett brett utbud av mikroprganismer med detta medium i praktiska färdigberedda flaskor.
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Bouillon färdigberedd flaska medium. Det allmänna mediet, som innehåller två peptoner, är lämpligt för odling av både aeroba och anaeroba. Det specificeras i International Pharmacopoeia 1,2,3,4 och livsmedelstestmetoder för tillväxt av en mängd olika organismer.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Straw
Innehåll och lagring 2°C to 25°C
Formatera 100 mL DIN bottle
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Microbiology Media
Fyll vikt 100 to 101.5 g
Förpackningstyp 10 DIN bottles with injectable closures in a box.
Kvantitet 10/Pk.