Läs mer
Scharlab Tryptonjästextraktagar
:
Tryptonjästextraktagar; Form: Fast
Beskrivning
- ISO
- Fast medium för räkning av vattenmikroorganismer
- Enligt ISO 6222, 5667-2, 5667-3, 6887 och 8199 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6222, 5667-2, 5667-3, 6887 och 8199 |
| Form | Solid |
| Medietyp | Tryptonjästextraktagar |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Trypton 6,00 g/L, jästextrakt 3,00 g/L, agar 15,00 g/L |
| För användning med (applikation) | Uppräkning av heterotrofa mikroorganismer från vatten |
| Inkubationsförhållanden | 36 °C± 2,0 °C |
| Inkubationstid | 44± 4 timmar. |
| pH | 7.2± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |