Läs mer
R&D Systems™ Tryptophan hydroxylase 2 Antibody Blocking Peptide
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 121278 |
| Produktlinje | Novus |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-74555 |
| Gene Alias | ADHD7, EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, FLJ37295, MGC138872, Neuronal tryptophan hydroxylase, NTPHMGC138871, tryptophan 5-hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, tryptophan hydroxylase 2 |
| Gensymbol | TPH2 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism, Phospho Specific |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |