Läs mer
Novus Biologicals™ Tryptophan hydroxylase 2 Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18419930
Change view
Kvantitet:
0,1 mg
Produktkod. Kvantitet
18419930 0,1 mg
1 options
Produktkod. 18419930 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP177559PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 121278
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
För användning med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-77559. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias ADHD7, EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, FLJ37295, MGC138872, Neuronal tryptophan hydroxylase, NTPHMGC138871, tryptophan 5-hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, tryptophan hydroxylase 2
Gensymbol TPH2
Kvantitet 0,1 mg
Forskningskategori Lipid and Metabolism, Phospho Specific
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.