Läs mer
Tryptofan (L-Tryptofan), LoGiCal
Produktkod. 30458924
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458924 10 mg
1 options
Produktkod. 30458924 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0172.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Tryptofan (L-Tryptofan)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Tryptophan
CAS 73-22-3
Analyt- eller komponentnamn L-(-)-Tryptophan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1 H-Indole-3-alanine, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -
InChI formel InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-yl)propansyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 204,0899 g/mol