Läs mer
Tryptofan, Mikromol™
Produktkod. 30459328
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459328 4 x 25 mg
30051458 25 mg
17970035 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459328 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1267.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tryptofan, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tryptophan
CAS 54-12-6
Analyt- eller komponentnamn DL-Tryptophan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), N-Acetyltryptophan Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 204,0899 g/mol