Läs mer
Tryptophol, 97%
Produktkod. p-210157 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10434463
Brand: Thermo Scientific Acros 140600010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-55-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD00005659
InChI-nyckel MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
LEDER OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptophol
Namnnotering 97%
Smältpunkt 57.0°C to 60.0°C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 174.0°C (2.7 mbar)
Flampunkt 255°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 21, I, 218
Merck Index 15, 9978
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform, and ethyl acetate
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)etanol
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Mass, Crystals, Flakes or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.