Läs mer
Tryptofol, 97 %
Produktkod. 10706171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706171 5 g Glasflaska 5g
10434463 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10706171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140600050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-55-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD00005659
InChI-nyckel MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
LEDER OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptophol
Namnnotering 97%
Smältpunkt 57,0 °C till 60,0 °C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 174,0 °C (2,7 mbar)
Flampunkt 255 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 21, I, 218
Merck Index 15, 9978
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glacial ättiksyra, löslig i metanol, etanol, aceton, kloroform och etylacetat
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)etan-1-ol
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin massa, kristaller, flisor eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.