Läs mer
Tryptofol, 97 %
Produktkod. 11317745
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317745 1 g 1g
11327745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02555.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161,20 g/mol
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en reaktant för framställning av
hämmare av den C-terminala domänen av RNA-polymeras II och deras antitumöraktiviteter, anti-HIV-1-medel, hämmare av protein-proteininteraktioner, partiella agonister av serotonin 5-HT1A-receptorn, tillväxthormonsekretagoger, vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF-2B-receptorer) ligander, potentiella avgiftningshämmare av korsblommiga fytoalexin brassinin, hämmare av interleukin och acetylkolinesterashämmare med dubbla bindningsställen.
Löslighet
Löslighet i metanol ger mycket svag grumlighet. Lösligt i vatten vid °25 C 2749 mg/L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-55-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD00005659
InChI-nyckel MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)etanol
LEDER OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptophol
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kokpunkt 174°C (2 mmHg)
Flampunkt 255°C (491°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 125553
Merck Index 14,9798
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.