Läs mer
Tryptophol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tryptophol-d4 |
| CAS | 75238-45-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 D4 H7 N O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1H-indol-3-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.225 |
| Visa mer |