Läs mer
Tryptophol, TRC
Produktkod. 30132995
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132995 5 g
30012912 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8947005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-55-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.2
Synonym Indole-3-ethanol, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanol, 2-(3-Indolyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indole, 3-(2-Hydroxyethyl)indole, 3-(β-Hydroxyethyl)indole, IEA, NSC 3884, β-(3-Indole)ethanol;
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)etanol
LEDER OCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptophol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
Formel vikt 161.0841
Procent renhet >95%