Beskrivning
- Tryptosfosfatbuljong innehåller tryptos (en enzymatisk hydrolys av protein), dextros, natriumklorid och dinatriumfosfat
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485 standard
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2– °8 C Fraktvillkor: Omgivningstemperatur Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Produkttyp | Tryptosfosfatbuljong |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |