Läs mer
Sartorius TSA Näringsagar i flaskor
Produktkod. 15922510 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Formatera:
Flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
15922510 Flaska Paket med 4
1 options
Produktkod. 15922510 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 14171A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 SEK
    2184.33 SEK / Paket med 4
    Save 195.67 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
TSA Näringsagarmedia i flaskor för koloniräkning med membranfiltreringsmetoden eller via direkt inkubation.
  • Tids- och kostnadsbesparande
  • Överensstämmelse med internationella standarder och referenser
  • Konsekvent kvalitet
  • Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium.
  • Medierna finns i två format.
    • Agarmedia i tuber är för att hälla agarplattor.
      • Innehållet i ett rör räcker till två 90 mm eller tre 60 mm petriskålar.
    • Agarmedia på flaska är det kostnadseffektiva alternativet för att gjuta plåtar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp TSA Näringsagar
Sterilitet Sterila
Formatera Flaska