Läs mer
Thermo Scientific™ TSB Blood Bank Kylskåp
Produktkod. 17426202 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Kapacitet (metrisk):
140 l
250 l
400 l
700 l
1500 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Kapacitet (metrisk)
17426202 EU 140 l
17466202 EU 1500 l
17406212 EU 250 l
17446212 EU 400 l
17486212 EU 700 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17426202 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSB140REGBV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70625.00 SEK
    68885.69 SEK / Paket med 1
    Save 1739.31 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TSB-seriens blodbankskylskåp är byggda med den säkerhet, kvalitet och miljömässigt hållbara funktioner du har förväntat dig av Thermo Scientific .
De Thermo Scientific TSB Series Blood Bank Kylskåp är designade för att uppfylla de strikta kraven för förvaring av blod och blodrelaterade produkter i full överensstämmelse med 93/42/CE– klass IIa reglering.
TSB-seriens blodbankskylskåp är specialbyggda för att uppfylla de stränga riktlinjerna för att uppfylla 93/42/CE klass IIa-förordningen som en medicinsk utrustning för förvaring av blod och blodrelaterade produkter.
  • Brett utbud av storlekar från 140L underbänk till 1500L dubbeldörr.
  • Touchscreen digital styrenhet med inbyggd dataloggning
  • Whisper ganska operation< 50 dBA
  • Glasdörrar med tre glas.
  • Vitmålad in- och exteriör
  • Temperatur, dörr på glänt och strömavbrott (med batteribackup) larm.
  • Låg energiförbrukning med energiövervakning i realtid
  • Låg värmeeffekt
  • Bakre åtkomstport
  • Elektroniskt lås med lösenordsskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSB Series Blood Bank Kylskåp
Kapacitet (metrisk) 140 l
Temperaturområde 2 °C till 8 °C
Temperatur (börvärde) +4 °C
Kylmedel R290
Antal dörrar 1
Antal lådor 3
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Skåpsmaterial Stål
Interiör Målat stål
Certifikat och efterlevnad 93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (endast om trådlöst alternativ), 2011/65/UE
Hjul Ja
Kontrolltyp Pekskärmskontroll med lösenordsskydd
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 36 månader
Avfrosta Adaptiv avfrostning
Övervakningsalternativ Larm
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mått (D x B x H) Inredning 516 x 400 x 560 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 634 x 520 x 1001 mm
Pluggtyp EU
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (metrisk) 87 kg