Läs mer
Thermo Scientific™ TSB dubbelpåse (100 ml Septum)
Beskrivning
- Borosilikatflaska
- Fenolskruvlock med septum
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Medietyp | Kulturmedia |
| Fyll volym | 100 mL |
| För användning med (applikation) | Sterilitetstestning |
| Förpackningstyp | Dubbelpåsad |
| Kvantitet | 10/Pk. |