Learn More
Novus Biologicals™ TSBP Recombinant Protein Antigen
Product Code. 18383525 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
100 μg
Product Code. 18383525
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP317554PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 10665
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 27 kDa
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias C6orf10, chromosome 6 open reading frame 10, testis specific basic protein, TSBP
Gensymbol TSBP1
Forskningskategori Cell Biology
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein TSBP