Läs mer
Thermo Scientific™ TSC-seriens TSC08 standardtemperaturintervall recirkulerande kylare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Standard Temperature Range Recirculating Chillers tillhandahåller temperaturkontrollerad processvätska till en mängd olika utrustning, inklusive analytiska instrument, laserkällor, mantelade reaktionskärl och bioreaktorer, destillationskolonner och industriell utrustning. Med kylkapacitet från 800 watt upp till 26 kilowatt, ett brett temperaturintervall från 5 °C upp till 40 °C, samt alternativ för kondensorkylning, pumpkapacitet och elbehov, är det enkelt att hitta den kylare som bäst passar dina installations- och applikationsbehov. Denna mångsidighet och anpassningsbarhet gör TSC-seriens recirkulerande kylare idealiska för applikationer som kräver vätskekylning för effektiv värmehantering i en plattform som kan skalas upp med dig. Designade med premium, högkvalitativa komponenter inklusive rostfria reservoarer och med utmärkt temperaturstabilitet, är TSC-seriens kylare en heltäckande temperaturkontrolllösning för processkrav inom flera vetenskapliga och industriella discipliner.
Funktioner
- Högpresterande kylkapacitet: Levererar kylkapacitet upp till 26 kW och ger robust termisk hantering för krävande laboratorie- och industriapplikationer
- Flexibel kondensorkonfiguration: Finns i både luftkylda och vattenkylda kondensatormodeller för att möta olika installationskrav och driftsmiljöer. Vattenkylda kondensormodeller flyttar värmebelastningen från anläggningens HVAC-system till en redan existerande kylvattenförsörjning, vilket sänker den totala energiförbrukningen för din process och den totala ägandekostnaden jämfört med luftkylda kondensormodeller
- Anpassningsbara pumpsystem: Flera pumpalternativ finns tillgängliga för att optimera vätskecirkulation och tryckegenskaper för specifika applikationskrav
- Precisionstemperaturkontroll: Bibehåller utmärkt temperaturstabilitet på ±0,1 °C, vilket säkerställer konsekventa termiska förhållanden för känsliga processer och mätningar
- Intuitivt användargränssnitt: Har en lättanvänd UI-design som effektiviserar systemdrift, övervakning och parameterjustering för ökad användarproduktivitet
- Användarfokuserad design: Med ett intuitivt användargränssnitt och en rad standardfunktioner som digital och analog seriell kommunikation, fjärrbaserad temperatursensorport (PT1000), flödes- eller tryckkontroller samt ultraljudsflödesavläsning (TSC16 och TSC260)
- Hållbarhet genom design: Använder nya låg-global uppvärmningspotential (GWP) kylmedel, en utveckling som stödjer globala klimatskyddsinitiativ och innebär en betydande minskning av miljöpåverkan jämfört med jämförbara kylare som använder HFC-köldmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F) |
| Kapacitet (engelska) | 2,9 gal. |
| Färg | Vitt |
| Controllertyp | LCD flerrads alfanumerisk display |
| Kapacitet (metrisk) | 11 L |
| Certifikat och efterlevnad | cETLus, CE, UKCA, RCM, KC |
| Kommunikationer | RS485, Modbus, analogt I/O |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | upp till 800 W (60 Hz); 660 W (50 Hz) |
| Pumptyp | T1, Turbin |
| Visa mer |