Läs mer
Thermo Scientific™ TSC-seriens TSC16 vattenkylda recirkulerande kylare med standardtemperaturintervall
Artikelnummer. 31772964 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Pumptyp:
C1, Centrifugal
C2, Centrifugal
T1, Turbin
Spänning:
208/230 V, 220/230 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumptyp Spänning
31772964 T1, Turbin 208/230 V, 220/230 V
31772952 C1, Centrifugal 208/230 V, 220/230 V
31772947 C2, Centrifugal 208/230 V, 220/230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31772964 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSC16WST1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128695.79 SEK
    116383.23 SEK / Paket med 1
    Save 12312.56 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
TSC-serien TSC16 Standard Temperature Range Recirculating Chillers – Mångsidig, liten kapacitet kylare med låg-GWP-kylmedel som levererar effektiv termisk prestanda och precisionskontroll för ett brett spektrum av laboratorieinstrument
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Standard Temperature Range Recirculating Chillers tillhandahåller temperaturkontrollerad processvätska till en mängd olika utrustning, inklusive analytiska instrument, laserkällor, mantelade reaktionskärl och bioreaktorer, destillationskolonner och industriell utrustning. Med kylkapacitet från 800 watt upp till 26 kilowatt, ett brett temperaturintervall från 5 °C upp till 40 °C, samt alternativ för kondensorkylning, pumpkapacitet och elbehov, är det enkelt att hitta den kylare som bäst passar dina installations- och applikationsbehov. Denna mångsidighet och anpassningsbarhet gör TSC-seriens recirkulerande kylare idealiska för applikationer som kräver vätskekylning för effektiv värmehantering i en plattform som kan skalas upp med dig. Designade med premium, högkvalitativa komponenter inklusive rostfria reservoarer och med utmärkt temperaturstabilitet, är TSC-seriens kylare en heltäckande temperaturkontrolllösning för processkrav inom flera vetenskapliga och industriella discipliner.
Funktioner
  • Högpresterande kylkapacitet: Levererar kylkapacitet upp till 26 kW och ger robust termisk hantering för krävande laboratorie- och industriapplikationer
  • Flexibel kondensorkonfiguration: Finns i både luftkylda och vattenkylda kondensatormodeller för att möta olika installationskrav och driftsmiljöer. Vattenkylda kondensormodeller flyttar värmebelastningen från anläggningens HVAC-system till en redan existerande kylvattenförsörjning, vilket sänker den totala energiförbrukningen för din process och den totala ägandekostnaden jämfört med luftkylda kondensormodeller
  • Anpassningsbara pumpsystem: Flera pumpalternativ finns tillgängliga för att optimera vätskecirkulation och tryckegenskaper för specifika applikationskrav
  • Precisionstemperaturkontroll: Bibehåller utmärkt temperaturstabilitet på ±0,1 °C, vilket säkerställer konsekventa termiska förhållanden för känsliga processer och mätningar
  • Intuitivt användargränssnitt: Har en lättanvänd UI-design som effektiviserar systemdrift, övervakning och parameterjustering för ökad användarproduktivitet
  • Användarfokuserad design: Med ett intuitivt användargränssnitt och en rad standardfunktioner som digital och analog seriell kommunikation, fjärrbaserad temperatursensorport (PT1000), flödes- eller tryckkontroller samt ultraljudsflödesavläsning (TSC16 och TSC260)
  • Hållbarhet genom design: Använder nya låg-global uppvärmningspotential (GWP) kylmedel, en utveckling som stödjer globala klimatskyddsinitiativ och innebär en betydande minskning av miljöpåverkan jämfört med jämförbara kylare som använder HFC-köldmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Omgivningstemperatur 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Kapacitet (engelska) 1,5 gal.
Färg Vitt
Controllertyp LCD flerrads alfanumerisk display
Kapacitet (metrisk) 5.7 L
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE, UKCA, RCM, KC
Kommunikationer RS485, Modbus, analogt I/O
Kondensor typ Vattenkyld
Kylkapacitet upp till 1550 W (60 Hz); 1280 W (50 Hz)
Pumptyp T1, Turbin
Temperaturområde 5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F)
Typ Kylcirkulatorer
Extern cirkulation Endast extern cirkulation
Modell TSC16
Pumpkapacitet 60 Hz: 3,3 GPM @ 60 psid (12,5 lpm @ 4,14 bar); 50 Hz: 2,2 GPM @ 60 psid (8,4 lpm @ 4,14 bar)
Kylmedel R1234yf (GWP: 4, ODP: 0)
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Garanti 2 år
Mått (D x B x H) 30,6 x 14,2 x 30,5 tum (77,6 x 36 x 77,5 cm)
Fraktvikt (engelska) 261 lb.
Fraktvikt (metrisk) 118.4 kg
Vikt (engelska) 211 lb.
Vikt (metrisk) 95.7 kg
Elektriska krav 208/230 V, 220/230 V
Spänning 208/230 V, 220/230 V
Frekvens 50 eller 60 Hz
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.